Learn More
Naftopidil, MedChemExpress
Descripción
Naftopidil (KT-611) is is a selective alpha1-adrenoceptor antagonist, with Kis of 3.7 nM, 20 nM and 1.2 nM for the cloned human α1a-, α1b- and α1d-adrenoceptor subtypes, respectively. Naftopidil has antiproliferative effects. Naftopidil can be used for the research of prostate hyperplasia.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Naftopidil |
| CAS | 57149-07-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H28N2O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | KT-611 BM-15275 |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (84.92 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.25 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(CN1CCN(C(C=CC=C2)=C2OC)CC1)COC3=CC=CC4=CC=CC=C34 |
| Peso molecular (g/mol) | 392.49 |
| Mostrar más |