Learn More
Naftopidil hydrochloride, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001103 50 mg 50 miligramos
18712654 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001103 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 0597/50
α1 antagonist
An α1-adrenoceptor antagonist with only weak antagonism at post-junctional α2 receptors; a potent, persistent antihypertensive and vasodilator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1164469-60-6
Fórmula molecular C24H29ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 428.957
Clave InChI VQAAEWMEVIOHTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naftopidil hydrochloride, opera_id_518, 1-4-2-methoxyphenyl piperazin-1-yl-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol hydrochloride, 4-2-methoxyphenyl-?-1-naphthalenyloxy methyl-1-piperazineethanol hydrochloride
PubChem CID 6603044
Nombre IUPAC 1-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol;hydrochloride
SMILES COC1=CC=CC=C1N2CCN(CC2)CC(COC3=CC=CC4=CC=CC=C43)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naftopidil hydrochloride
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.96
Porcentaje de pureza >98%