Learn More
Naftopidil hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™
An alpha1-adrenoceptor antagonist
78.60€
| CAS | 1164469-60-6 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C24H29ClN2O3 |
| Peso molecular (g/mol) | 428.957 |
| Número MDL | MFCD09971016 |
| Clave InChI | VQAAEWMEVIOHTJ-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | naftopidil hydrochloride, opera_id_518, 1-4-2-methoxyphenyl piperazin-1-yl-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol hydrochloride, 4-2-methoxyphenyl-?-1-naphthalenyloxy methyl-1-piperazineethanol hydrochloride |
| PubChem CID | 6603044 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol;hydrochloride |
| SMILES | COC1=CC=CC=C1N2CCN(CC2)CC(COC3=CC=CC4=CC=CC=C43)O.Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15435519
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63249.MA |
10mg |
78.60€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 1164469-60-6 | |
| 428.957 | |
| VQAAEWMEVIOHTJ-UHFFFAOYSA-N | |
| 6603044 | |
| COC1=CC=CC=C1N2CCN(CC2)CC(COC3=CC=CC4=CC=CC=C43)O.Cl |
| C24H29ClN2O3 | |
| MFCD09971016 | |
| naftopidil hydrochloride, opera_id_518, 1-4-2-methoxyphenyl piperazin-1-yl-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol hydrochloride, 4-2-methoxyphenyl-?-1-naphthalenyloxy methyl-1-piperazineethanol hydrochloride | |
| 1-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol;hydrochloride |
Especificaciones
| Naftopidil hydrochloride | |
| C24H29ClN2O3 | |
| naftopidil hydrochloride, opera_id_518, 1-4-2-methoxyphenyl piperazin-1-yl-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol hydrochloride, 4-2-methoxyphenyl-?-1-naphthalenyloxy methyl-1-piperazineethanol hydrochloride | |
| VQAAEWMEVIOHTJ-UHFFFAOYSA-N | |
| 1-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol;hydrochloride | |
| 6603044 | |
| ≥98% |
| 1164469-60-6 | |
| MFCD09971016 | |
| Soluble in DMSO; Also soluble in ethanol; Insoluble in water. | |
| COC1=CC=CC=C1N2CCN(CC2)CC(COC3=CC=CC4=CC=CC=C43)O.Cl | |
| 428.957 | |
| 428.96 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'rtecsNumber' : TL9336500
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures