Learn More
Naftopidil hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435519 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15435519 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63249.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
An alpha1-adrenoceptor antagonist
An alpha1-adrenoceptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1164469-60-6
Fórmula molecular C24H29ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 428.957
Número MDL MFCD09971016
Clave InChI VQAAEWMEVIOHTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naftopidil hydrochloride, opera_id_518, 1-4-2-methoxyphenyl piperazin-1-yl-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol hydrochloride, 4-2-methoxyphenyl-?-1-naphthalenyloxy methyl-1-piperazineethanol hydrochloride
PubChem CID 6603044
Nombre IUPAC 1-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol;hydrochloride
SMILES COC1=CC=CC=C1N2CCN(CC2)CC(COC3=CC=CC4=CC=CC=C43)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naftopidil hydrochloride
Punto de fusión 116°C to 118°C
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad Soluble in DMSO; Also soluble in ethanol; Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.96
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Powder