Learn More
Clorhidrato de naftfina, TRC
Código de producto. 30138300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138300 2.5 g 2.50 g
30134031 500 mg 500 miligramos
30012029 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138300 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN2131002.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65473-14-5
Fórmula molecular C21 H21 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 323.86
Sinónimo N-Methyl-N-[(2E)-3-phenyl-2-propen-1-yl]-1-Naphthalenemethanamine Hydrochloride (1:1), 1-Naphthalenemethanamine, N-methyl-N-(3-phenyl-2-propenyl)-, hydrochloride, (E)-, 1-Naphthalenemethanamine, N-methyl-N-[(2E)-3-phenyl-2-propenyl]-, hydrochloride (9CI), AW 105-843, Exoderil, Naftifine hydrochloride, Naftin, SN 105-843
Nombre IUPAC (E)-N-metil-N-(naftalen-1-ilmetil)-3-fenilprop-2-en-1-amina; clorhidrato
SMILES Cl.CN(C\C=C\c1ccccc1)Cc2cccc3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naftifine Hydrochloride
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21N.ClH/c1-22(16-8-11-18-9-3-2-4-10-18)17-20-14-7-13-19-12-5-6-15-21(19)20;/h2-15H,16-17H2,1H3;1H/b11-8+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.1441