Learn More
Naftifine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16462209
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16462209 1 g 1 g
16400978 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16462209 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0518A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Naftifine hydrochloride is an antibiotic. Naftifine hydrochloride has antifungal activity against dermatophytes, aspergilli, Sporothrix schenckii, and yeasts of the genus Candida. Naftifine hydrochloride can be used for the research of superficial dermatomycoses inhibition.
Naftifine hydrochloride is an antibiotic. Naftifine hydrochloride has antifungal activity against dermatophytes, aspergilli, Sporothrix schenckii, and yeasts of the genus Candida. Naftifine hydrochloride can be used for the research of superficial dermatomycoses inhibition.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naftifine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 65473-14-5
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22ClN
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (308.78 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 25 mg/mL (77.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C/C=C/C1=CC=CC=C1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C23.Cl
Peso molecular (g/mol) 323.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.86
Porcentaje de pureza 99.38%