Learn More
Clorhidrato de naftifina, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15580584 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15580584 25 g 25 g
15560584 1 g 1 g
15570584 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15580584 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458660250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65473-14-5
Fórmula molecular C21H21N·ClH
Peso molecular (g/mol) 323.86
Clave InChI OLUNPKFOFGZHRT-YGCVIUNWSA-N
Sinónimo naftifine hydrochloride, naftifine hcl, naftin, exoderil, naftifungin, n-trans-cinnamyl-n-methyl-1-naphthylmethyl amine hydrochloride, e-n-cinnamyl-n-methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride, naftin tn, e-n-methyl-n-1-naphthylmethyl-3-phenyl-2-propen-1-amine-hydrochloride
PubChem CID 5281098
ChEBI CHEBI:7452
Nombre IUPAC (E)-N-metil-N-(naftalen-1-ilmetil)-3-fenilprop-2-en-1-amina; clorhidrato
SMILES CN(CC=CC1=CC=CC=C1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naftifine hydrochloride
Punto de fusión 175.0°C to 179.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: 0.0068g/L ( 25°C ). Other solubilities: in ethanol 0.034g/L ( 25°C )
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.86
Porcentaje de pureza 99%
RU– Solo para uso en investigación