Learn More
Naftidrofuryl oxalate, MedChemExpress
Código de producto. 16418616
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16418616 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16418616 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1107
MedChemExpress Naftidrofuryl oxalate (Nafronyl oxalate salt) is a drug used in the management of peripheral and cerebral vascular disorders as a vasodilator, enhance cellular oxidative capacity, and may also be a 5-HT2 receptor antagonist.
Naftidrofuryl oxalate (Nafronyl oxalate salt) is a drug used in the management of peripheral and cerebral vascular disorders as a vasodilator, enhance cellular oxidative capacity, and may also be a 5-HT2 receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naftidrofuryl oxalate
CAS 6-4-3200
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H35NO7
Cantidad 100 mg
Sinónimo Nafronyl oxalate salt
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.17 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (211.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCN(CC)CC)C(CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1)CC3OCCC3.O=C(O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 473.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.56
Porcentaje de pureza 96.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation