Learn More
Oxalato de hidrógeno de naftidrofurilo, LoGiCal
Código de producto. 30462889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462889 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462889 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0373.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naftidrofuryl Hydrogen Oxalate
CAS 6-4-3200
Nombres de analitos o componentes Naftidrofuryl Hydrogen Oxalate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H33 N O3 . C2 H2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Naftidrofuryl Hydrogen Oxalate, Citoxid, Di-Actane, Dubimax, Dusodril, EU 1806, Iridus, LS 121, NSC 225233, Nafronyl acid oxalate, Nafronyl oxalate, Naftidrofuryl oxalate, Naphtidrofuryl oxalate, Praxilene, 2-Furanpropanoic acid, tetrahydro-alpha-(1-naphthalenylmethyl)-, 2-(diethylamino)ethyl ester, ethanedioate (1:1), 2-Furanpropionic acid, tetrahydro-alpha-(1-naphthylmethyl)-, 2-(diethylamino)ethyl ester oxalate (1:1) (8CI), 2-Furanpropionic acid, tetrahydro-α-(1-naphthylmethyl)-, 2-(diethylamino)ethyl ester oxalate (1:1) (8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C24H33NO3.C2H2O4/c1-3-25(4-2)14-16-28-24(26)21(18-22-12-8-15-27-22)17-20-11-7-10-19-9-5-6-13-23(19)20;3-1(4)2(5)6/h5-7,9-11,13,21-22H,3-4,8,12,14-18H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
Tipo de solución Neat
SMILES CCN(CC)CCOC(=O)C(CC1CCCO1)Cc2cccc3ccccc23.OC(=O)C(=O)O
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etilo 2-(naftalen-1-ilmetil)-3-(oxolan-2-il)propanoato; ácido oxálico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 473.56
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.2414 g/mol