Learn More
Naftazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Naftazone |
| CAS | 15687-37-3 |
| Fórmula molecular | C11 H9 N3 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Hydrazinecarboxamide','2-(1-oxo-2(1H)-naphthalenylidene)-, 1,2-Naphthoquinone','2-semicarbazone (8CI), 1,2-Naphthaquinone 2-semicarbazone, Etioven, Haemostop, Haemostop Injection, Karbinon, Karbinone, Mediaven, Naftazon, Naftazone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9N3O2/c12-11(16)14-13-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)15/h1-6H,(H3,12,14,16)/b13-9+ |
| SMILES | NC(=O)N\N=C\1/C=Cc2ccccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | [(E)-(1-oxonaftalen-2-ilideno)amino]urea |
| Peso molecular (g/mol) | 215.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0695 |