Learn More
Naftazona, LoGiCal
Descripción
Naftazona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Naftazone |
| CAS | 15687-37-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Naftazone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H9 N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-(1-Oxo-2(1 H)-naphthalenylidene)-hydrazinecarboxamide, Hydrazinecarboxamide, 2-(1-oxo-2(1 H)-naphthalenylidene)-, 1,2-Naphthoquinone, 2-semicarbazone (8 CI), 1,2-Naphthaquinone 2-semicarbazone, Etioven, Haemostop, Haemostop Injection, Karbinon, Karbinone, Mediaven, Naftazon, Naftazone |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H9N3O2/c12-11(16)14-13-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)15/h1-6 H,(H3,12,14,16)/b13-9+ |
| SMILES | NC(=O)N\N=C\1/C=Cc2ccccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | [(E)-(1-oxonaftalen-2-ilideno)amino]urea |
| Mostrar más |