Learn More
Nafronyl, TRC
Código de producto. 30005951
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005951 5 mg 5 miligramos
30005926 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005951 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN2150005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31329-57-4
Fórmula molecular C24H33NO3
Peso molecular (g/mol) 383.52
Sinónimo 2-Furanpropanoic acid, tetrahydro-α-(1-naphthalenylmethyl)-, 2-(diethylamino)ethyl ester, 2-Furanpropionic acid, tetrahydro-α-(1-naphthylmethyl)-, 2-(diethylamino)ethyl ester (7CI,8CI), 2-(Diethylamino)ethyl tetrahydro-α-(1-naphthylmethyl)-2-furanpropionate ester, Gevatran, LS 84, N-Diethylamino ethyl β-(1-naphthol)-β-(2-tetrahydrofuryl)isobutyrate, Nafronyl, Naftidrofuryl, Naphtidrofuryl, Tridus
SMILES CCN(CC)CCOC(=O)C(CC1CCCO1)Cc2cccc3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nafronyl
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H33NO3/c1-3-25(4-2)14-16-28-24(26)21(18-22-12-8-15-27-22)17-20-11-7-10-19-9-5-6-13-23(19)20/h5-7,9-11,13,21-22H,3-4,8,12,14-18H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.246
Porcentaje de pureza >95%