Learn More
Nafion, TRC
Código de producto. 30136747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136747 25 g 25 g
17914965 1 g 1 g
17942665 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136747 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN21500325G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31175-20-9
Fórmula molecular (C2F4)x • (C2F3)y • (OC3F6)z • C2HF4O4S • x(H2O)
Sinónimo 1,1,2,2-Tetrafluoro-2-[1,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)-2-[(1,2,2-trifluorovinyl)oxy]ethoxy]-ethanesulfonic Acid Polymer with Tetrafluoroethylene, 2-[1-[Difluoro[(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-ethanesulfonic Acid Polymer with Tetrafluoroethene, Tetrafluoroethene Polymer with 2-[1-[Difluoro[(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonic Acid, Flemion R Nafion 663492 PSA 1 PSA 2, Perfluoro-3,6-dioxa-4-methyl-7-octene-1-sulfonic acid-tetrafluoroethylene Copolymer, Perfluoro-3,6-dioxa-4-methyl-7-octenesulfonic acid-tetrafluoroethylene Copolymer, Perfluoro-3,6-dioxa-4-methyl-7-octenesulfonic acid-tetrafluoroethylene Polymer, Perfluoro[2-(2-sulfonylfluoroethoxy)propyl vinyl ether]-tetrafluoroethylene Copolymer, SHF 301, SPL 2, SPL 5, Nafion (NR50) Tetrafluoroethylene-perfluoro-3,6-dioxa-4-methyl-7-octenesulfonic Acid Copolymer;
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetrafluoro-2-[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(2,2,3,4,4,5,5-heptafluorohexan-3-iloxi)propano-2-il]ácido oxietanol
SMILES OS(C(F)(F)C(F)(F)OC(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)OC(C(F)(C(F)(F)C)F)(F)C(F)(F)C)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nafion
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H7F17O5S/c1-3(12,13)5(16,17)6(18,4(2,14)15)32-9(23,24)7(19,8(20,21)22)33-10(25,26)11(27,28)34(29,30)31/h1-2H3,(H,29,30,31)
Formula Weight (peso de la fórmula) 573.9743