Learn More
R-1100 resina Nafion™, forma de fluoruro de sulfonilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 11475430
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475430 2 g 2 g
11485430 10 g 10 g
11495430 50 g 50 g
11405440 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11475430 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044626.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Termoplástico: puede estar extruido o laminado.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26654-97-7
Fórmula molecular C9F18O4S
Peso molecular (g/mol) 546.126
Número MDL MFCD05665455
Clave InChI DHYYUWYUPUOPFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,2,2-tetrafluoroethene; 1,1,2,2-tetrafluoro-2-1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-1,2,2-trifluoroethenoxy propan-2-yl oxyethanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2-tetrafluoro-2-1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-trifluoroethenyl oxy propan-2-yl oxy ethanesulfonyl fluoride-tetrafluoroethene 1:1, tetrafluoroethylene-perfluoro sulfinoethoxypropoxytrifluoroethylene copolymer, ethanesulfonyl fluoride, 2-1-difluoro 1,2,2-trifluoroethenyl oxy methyl-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with 1,1,2,2-tetrafluoroethene, ethanesulfonyl fluoride, 2-1-difluoro trifluoroethenyl oxy methyl-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with tetrafluoroethene, nafion r r-1100 resin, sulfonyl fluoride form 1g, nafion r-1100 membrane, 0.05mm thick, sulfonyl fluoride form, 1,1,2,2-tetrakis fluoranyl ethene; 1,1,2,2-tetrakis fluoranyl-2-1,1,1,2,3,3-hexakis fluoranyl-3-1,2,2-tris fluoranyl ethenoxy propan-2-yl oxy-ethanesulfonyl fluoride
PubChem CID 117323
Nombre IUPAC fluoruro de 1,1,2,2-tetrafluoroeteno;1,1,2,2-tetrafluoro-2-[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2-trifluoroetenoxi)propan-2-il]oxietansulfonilo
SMILES C(=C(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(OC(C(F)(F)S(=O)(=O)F)(F)F)F)(F)F)F.C(=C(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nafion™ R-1100 resin
Nombre de nota Sulfonyl fluoride form
Punto de fusión >200°C
Cantidad 2 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Forma física Sedimento