Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica de Nafcilina
Código de producto. 15517059 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15517059 1 g 1 g
15527059 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15517059 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461380010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 985-16-0
Fórmula molecular C21H21N2NaO5S
Peso molecular (g/mol) 436.46
Número MDL MFCD00056863
Clave InChI AYAPZOUDXCDGIF-FRFVDRIFSA-M
Sinónimo 4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylicacid, 6-2-ethoxy-1-naphthalenyl carbonyl amino-3,3-dimethyl-7-oxo-, sodiumsalt 1:1 , 2s,5r,6r
PubChem CID 131675018
Nombre IUPAC ácido (2S5R6R)-6-[(R)-2-etoxinaftaleno-1-carbonil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3,2,0]heptano-2-carboxílico; hidrógeno molecular; sodio
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC(C)(C)[C@@H](N2C1=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nafcillin sodium salt
Punto de fusión >181.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.46
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nafcillin sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.