Learn More
Nafcillin sodium monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16472229
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472229 1 g 1 g
16430998 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16472229 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0555A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress Nafcillin sodium monohydrate, an antibiotic, is a reversible inhibitor of β-lactamase. Nafcillin sodium monohydrate can be used for the research of staphylococcal infections.
Nafcillin sodium monohydrate, an antibiotic, is a reversible inhibitor of β-lactamase. Nafcillin sodium monohydrate can be used for the research of staphylococcal infections.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nafcillin sodium monohydrate
Forma física Solid
CAS 7177-50-6
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23N2NaO6S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (220.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC(C(C3=CC=CC=C3C=C4)=C4OCC)=O)([H])SC1(C)C)O[Na].O
Peso molecular (g/mol) 454.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.47
Porcentaje de pureza 95.0%