Learn More
Nafcilina sódica monohidrato 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30321860 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321860 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15402500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nafcillin sodium salt monohydrate
CAS 7177-50-6
Nombres de analitos o componentes Nafcillin sodium salt monohydrate
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C21 H21 N2 O5 S . Na . H2 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Nafcillin Sodium Monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22N2O5S.Na.H2O/c1-4-28-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)14(13)17(24)22-15-18(25)23-16(20(26)27)21(2,3)29-19(15)23;;/h5-10,15-16,19H,4H2,1-3H3,(H,22,24)(H,26,27);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,19-;;/m1../s1
SMILES O.[Na+].CCOc1ccc2ccccc2c1C(=O)N[C@H]3[C@H]4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;(2S,5R,6R)-6-[(2-etoxinaftaleno-1-carbonil)amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato;hidrato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 454.47
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.1175 g/mol