Learn More
Ácido peniloico de nafcilina (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nafcillin Penilloic Acid (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 940306-31-0 |
| Fórmula molecular | C21 H24 N2 O6 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (αR,4S)-4-Carboxy-α-[[(2-ethoxy-1-naphthalenyl)carbonyl]amino]-5,5-dimethyl-2-thiazolidineacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24N2O6S/c1-4-29-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)14(13)17(24)22-15(19(25)26)18-23-16(20(27)28)21(2,3)30-18/h5-10,15-16,18,23H,4H2,1-3H3,(H,22,24)(H,25,26)(H,27,28)/t15-,16-,18?/m0/s1 |
| SMILES | CCOc1ccc2ccccc2c1C(=O)N[C@@H](C3N[C@@H](C(=O)O)C(C)(C)S3)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (4S)-2-[(R)-carboxi-[(2-etoxinaftaleno-1-carbonil)amino]metil]-5,5-dimetil-tiazolidina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 432.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 432.1355 |