Learn More
Nafamostat Mesilato, TRC
Código de producto. 30005509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005509 50 mg 50 miligramos
30006528 10 mg 10 miligramos
30004521 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005509 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN21000050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82956-11-4
Fórmula molecular C19 H17 N5 O2 . 2 C H4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 539.58
Nombre IUPAC (6-carbamimidoilnaftaleno-2-il) 4-carbamimidamidobenzoato; Ácido metanosulfónico
SMILES CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O.NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc3cc(ccc3c2)C(=N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nafamostat, Mesylate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17N5O2.2CH4O3S/c20-17(21)14-2-1-13-10-16(8-5-12(13)9-14)26-18(25)11-3-6-15(7-4-11)24-19(22)23;2*1-5(2,3)4/h1-10H,(H3,20,21)(H4,22,23,24);2*1H3,(H,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 539.1145