Learn More
Nafamostat mesylate, MedChemExpress
Descripción
Nafamostat mesylate, a synthetic serine protease inhibitor, is an anticoagulant. Nafamostat mesylate supresses T cell auto-reactivity by decreasing granzyme activity and CTL cytolysis. Nafamostat mesylate blocks activation of SARS-CoV-2..
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nafamostat mesylate |
| CAS | 82956-11-4 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H25N5O8S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | FUT-175 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (92.66 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (61.77 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CS(=O)(O)=O.O=C(OC1=CC=C2C=C(C(N)=N)C=CC2=C1)C3=CC=C(NC(N)=N)C=C3.CS(=O)(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 539.58 |
| Mostrar más |