Learn More
Clorhidrato de naepaína, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de naepaína
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Naepaine Hydrochloride |
| CAS | 614-42-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Naepaine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H22 N2 O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ethanol, 2-(pentylamino)-, 1-(4-aminobenzoate), hydrochloride (1:1), Ethanol, 2-(pentylamino)-, 4-aminobenzoate (ester), monohydrochloride (9CI), Ethanol, 2-(pentylamino)-, p-aminobenzoate (ester), monohydrochloride (8CI), Amylsine hydrochloride, Naepaine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N2O2.ClH/c1-2-3-4-9-16-10-11-18-14(17)12-5-7-13(15)8-6-12;/h5-8,16H,2-4,9-11,15H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCCCNCCOC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-aminobenzoato de 2-(pentilamino)etilo; hidrocloruro |
| Mostrar más |