Learn More
Clorhidrato de naepaína, LoGiCal
Código de producto. 30461674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461674 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461674 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3146.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naepaine Hydrochloride
CAS 614-42-6
Nombres de analitos o componentes Naepaine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H22 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanol, 2-(pentylamino)-, 1-(4-aminobenzoate), hydrochloride (1:1), Ethanol, 2-(pentylamino)-, 4-aminobenzoate (ester), monohydrochloride (9CI), Ethanol, 2-(pentylamino)-, p-aminobenzoate (ester), monohydrochloride (8CI), Amylsine hydrochloride, Naepaine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O2.ClH/c1-2-3-4-9-16-10-11-18-14(17)12-5-7-13(15)8-6-12;/h5-8,16H,2-4,9-11,15H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCCCCNCCOC(=O)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC 4-aminobenzoato de 2-(pentilamino)etilo; hidrocloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 286.8
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1448 g/mol