Learn More
NADPH tetracyclohexanamine, MedChemExpress
Código de producto. 16468778
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468778 10 mg 10 miligramos
16464697 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16468778 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYF0003A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress NADPH tetracyclohexanamine is a ubiquitous cofactor and biological reducing agent.
NADPH tetracyclohexanamine is a ubiquitous cofactor and biological reducing agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NADPH tetracyclohexanamine
CAS 100929-71-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C45H82N11O17P3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (87.56 mM) ∣DMSO : ≥ 84 mg/mL (73.55 mM)
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](COP(OP(O)(OC[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N5C=C(C(N)=O)CC=C5)O4)=O)(O)=O)O3)C=N2)=NC=N1.NC6CCCCC6.NC7CCCCC7.NC8CCCCC8.NC9CCCCC9
Peso molecular (g/mol) 1142.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 1142.12
Porcentaje de pureza 96.0%
Grado Research
Forma física Solid