Learn More
Tocris Bioscience™ NADPH reduced form, tetrasodium salt
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18720139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18720139 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18720139 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5515/100
Cofactor for many anabolic enzymes
NADPH reduced form tetrasodium salt is a cofactor for many anabolic enzymes which use NADPH as a reducing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NADPH reduced form tetrasodium salt
CAS 2646-71-1
Sinónimo β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2'-phosphate reduced tetrasodium salt
Cantidad 100 mg
Solubilidad Soluble to 50mM in water
Fórmula molecular C21H26N7Na4O17P3
Formula Weight (peso de la fórmula) 833.35
Forma física Sólido
Tipo de producto Bioactive Small Molecule
Pureza >93%
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use