Learn More
Melford NADPH
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
- Nombre de la sustancia:β -Fosfato de dinucleótido de nicotinamida y adenina, forma reducida, sal tetrasódica trihidrato
- Número CAS: 2646-71-1
- Fórmula molecular: C 21 H 26 N 7 O 17 P 3 Na 4 3H 2 O
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C21H26N7O17P3Na4-3H2O |
| CAS | 2646-71-1 |