Learn More
NADP sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16452326
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16452326 500 mg 500 miligramos
16438926 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16452326 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYF0002
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress NADP sodium salt (Sodium NADP), a nicotinamide adenine dinucleotide, is a redox cofactor. NADP sodium salt is a key cofactor for electron transfer in the metabolism, being alternately oxidized (NADP+) and reduced (NADPH).
NADP sodium salt (Sodium NADP), a nicotinamide adenine dinucleotide, is a redox cofactor. NADP sodium salt is a key cofactor for electron transfer in the metabolism, being alternately oxidized (NADP+) and reduced (NADPH).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NADP sodium salt
CAS 1184-16-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H27N7NaO17P3
Cantidad 500 mg
Sinónimo Sodium NADP
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (130.65 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.57 mg/mL (4.66 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](COP(OP([O-])(OC[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]([N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)O4)=O)([O-])=O)O3)C=N2)=NC=N1.[Na+]
Peso molecular (g/mol) 765.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 765.39
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid