Learn More
NADP disodium salt, MedChemExpress
Descripción
NADP disodium salt (Disodium NADP), a nicotinamide adenine dinucleotide, is a redox cofactor. NADP disodium salt is a key cofactor for electron transfer in the metabolism, being alternately oxidized (NADP+) and reduced (NADPH).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NADP disodium salt |
| CAS | 24292-60-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H28N7O17P3.2Na |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Disodium NADP |
| Información de solubilidad | H2O : 250 mg/mL (316.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.33 mg/mL (4.22 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](COP(OP([O-])(OC[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]([N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)O4)=O)(O)=O)O3)C=N2)=NC=N1.[2 Na] |
| Peso molecular (g/mol) | 789.38 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?