Learn More
Melford NADP
Código de producto. 30018567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018567 100 mg 100 miligramos
30018568 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018567 Proveedor Melford N.º de proveedor N201200.1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Nombre de la sustancia:β -Fosfato de dinucleótido de nicotinamida y adenina, forma oxidada, sal monosódica trihidratada
  • Número CAS: 1184-16-3
  • Fórmula molecular : C 21 H 27 N 7 O 17 P 3 Na 2H 2 O
  • Peso molecular: 801,4 g/mol
Especificaciones
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C21H27N7O17P3Na-XH2O
CAS 1184-16-3