Learn More
Cloruro de Nadoxolol, TRC
Código de producto. 30132804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132804 25 mg 25 miligramos
17920635 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132804 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN20104025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35991-93-6
Fórmula molecular C14H17ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 296.75
Sinónimo N,3-Dihydroxy-4-(1-naphthalenyloxy)-butanimidamide Monohydrochloride, 4-(1-Naphthoxy)-3-hydroxybutyramidoxime hydrochloride, Bradyl, LL 1530
Nombre IUPAC N,3-dihidroxi-4-naftalena-1-iloxibutimidida; Cloruro
SMILES OC(CC(NO)=N)COC1=C2C(C=CC=C2)=CC=C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nadoxolol Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2O3.ClH/c15-14(16-18)8-11(17)9-19-13-7-3-5-10-4-1-2-6-12(10)13;/h1-7,11,17-18H,8-9H2,(H2,15,16);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.0928