Learn More
Nadolol, TRC
Código de producto. 18041110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18041110 50 mg 50 miligramos
18062310 1 g 1 g
18030820 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18041110 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN20105050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42200-33-9
Fórmula molecular C17 H27 N O4
Peso molecular (g/mol) 309.4
Sinónimo 5-[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydro-2,3-naphthalenediol, Anabet, Corgard, Nadolol, SQ 11725, Solgol, cis-5-[(2RS)-3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2,3-diol, 1-(tert-Butylamino)-3-[(5,6,7,8-tetrahydro-cis-6,7-dihydroxy-1-naphthyl)oxy]-2-propanol, 2,3-cis-1,2,3,4-tetrahydro-5-[2-hydroxy-3-(tert-butylamino)propoxy]-2,3-naphthalenediol
Nombre IUPAC (2R,3S)-5-[3-(tert-butilamino)-2-hidroxipropoxi]-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-2,3-diol
SMILES CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2C[C@@H](O)[C@@H](O)Cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nadolol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H27NO4/c1-17(2,3)18-9-12(19)10-22-16-6-4-5-11-7-14(20)15(21)8-13(11)16/h4-6,12,14-15,18-21H,7-10H2,1-3H3/t12?,14-,15+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.194