Learn More
Nadolol, LoGiCal
Código de producto. 30459971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459971 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459971 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0439.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nadolol
CAS 42200-33-9
Nombres de analitos o componentes Nadolol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H27 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Nadolol
Fórmula InChI InChI=1S/C17H27NO4/c1-17(2,3)18-9-12(19)10-22-16-6-4-5-11-7-14(20)15(21)8-13(11)16/h4-6,12,14-15,18-21H,7-10H2,1-3H3/t12?,14-,15+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2C[C@@H](O)[C@@H](O)Cc12
Nombre IUPAC (2R,3S)-5-[3-(terc-butilamino)-2-hidroxipropoxi]-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-2,3-diol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 309.4
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.194 g/mol