Learn More
Nadolol EP Impureza F (como hidrocloruro), Mikromol™
Descripción
Nadolol EP Impureza F (como hidrocloruro)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol Hydrochloride |
| CAS | 15230-34-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H23 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (2RS)-1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol Hydrochloride, Nadolol Imp. F (EP) as Hydrochloride, Nadolol Impurity F as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H23NO2.ClH/c1-17(2,3)18-11-14(19)12-20-16-10-6-8-13-7-4-5-9-15(13)16;/h4-10,14,18-19H,11-12H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-(terc-butilamino)-3-naftalen-1-iloxipropan-2-ol;clorhidrato |
| Mostrar más |