Learn More
NADH disodium salt, MedChemExpress
Descripción
NADH disodium salt (Disodium NADH) is an orally active reduced coenzyme. NADH disodium salt is a donor of ADP-ribose units in ADP-ribosylaton reactions and a precursor of cyclic ADP-ribose. NADH disodium salt plays a role as a regenerative electron donor in cellular energy metabolism, including glycolysis, β-oxidation and the tricarboxylic acid (TCA) cycle.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NADH disodium salt |
| CAS | 606-68-8 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H27N7Na2O14P2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Disodium NADH |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 100 mg/mL (140.96 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (140.96 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](COP(OP([O-])(OC[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N5C=C(C(N)=O)CC=C5)O4)=O)([O-])=O)O3)C=N2)=NC=N1.[Na+].[Na+] |
| Peso molecular (g/mol) | 709.4 |
| Mostrar más |