Learn More
Melford NADH
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Nombre de la sustancia: B-Nicotinamida adenina dinucleótido, forma reducida, sal disódica, número CAS: 606-68-8 , Fórmula molecular: C21H27N7O14 P2Na2 : 3H2O , Peso molecular: 763,5 , Pureza química: >98%, Soluble en: Agua, Conservar entre: 2 °C y 8 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | C21H27N7O14P2Na2-3H2O |
| CAS | 606-68-8 |