Learn More
Tocris Bioscience™ NADA-green
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18775686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18775686 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18775686 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6648/5
Fluorescent Probes for Imaging Bacteria
NADA-green is a fluorescent D-amino acid. Suitable for labeling peptidoglycans in live bacteria. Incorporated into bacterial cell walls during synthesis. Results in strong peripheral and septal labeling of taxonomically diverse bacterial cell populations without affecting growth rate. Excitation/emission λ ~450/555 nm.
please note that the spectral data is solvent dependant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(7-Nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]-D-alanine hydrochloride
CAS 2253733-11-6
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C9H9N5O5.HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.66
Pureza 98%