Descripción
- Método de detección: Colorimétrico/Fluorométrico
- Tiempo de ensayo: 2 horas y 30 min
- Tipo de resultados: Cuantitativos
- Tipos de muestra: lisado tisular y lisato celular
- Citado en: 19 publicaciones
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit western blot |
| Ubicación de detección | Detección en solución |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
| Formato | kit |
| N.º de reacciones | 250 pruebas |
| Propiedades de sustrato | Sustrato químico |
| Molécula diana | NAD, NADH |
| Método de detección | Colorimétrica, cromogénica, quimioluminiscencia |
| Tipo de muestra | Lisado de tejido, lisado celular |
| Cantidad | 250 pruebas |
| Mostrar más |