Learn More
Melford NAD
Código de producto. 30018578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018578 5 g 5 g
30018577 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018578 Proveedor Melford N.º de proveedor N301105.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
β-Dinucleótido de nicotinamida-adenina, forma oxidada (β -NAD) es adecuado para aplicaciones de síntesis de enzimas / biocatálisis.
β-Dinucleótido de nicotinamida-adenina, forma oxidada (β -NAD) es adecuado para aplicaciones de síntesis de enzimas / biocatálisis. También es aplicable para la fabricación de técnicas de inmunoensayo multiplicado por enzimas (EMIT), monitorización terapéutica de fármacos (TDM) y reactivos de glucosa en sangre.
Especificaciones
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C21H27N7O14P2 • XH2O
CAS 53-84-9