Learn More
Melford NAD
Código de producto. 30018577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30018577 1 g 1 g
30018578 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018577 Proveedor Melford N.º de proveedor N301101.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
β-Dinucleótido de nicotinamida-adenina, forma oxidada (β -NAD) es adecuado para aplicaciones de síntesis de enzimas / biocatálisis.
β-Dinucleótido de nicotinamida-adenina, forma oxidada (β -NAD) es adecuado para aplicaciones de síntesis de enzimas / biocatálisis. También es aplicable para la fabricación de técnicas de inmunoensayo multiplicado por enzimas (EMIT), monitorización terapéutica de fármacos (TDM) y reactivos de glucosa en sangre.
Especificaciones
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C21H27N7O14P2 • XH2O
CAS 53-84-9