Learn More
Nabumetona, TRC
Código de producto. 30466021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30466021 100 g -
30473677 50 mg -
30481562 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30466021 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN200500100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42924-53-8
Fórmula molecular C15 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 228.29
Sinónimo Nabumetone, 4-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanone, 1-(2'-Methoxynaphth-6'-yl)butan-3-one, 4-(6-Methoxy-2-naphthyl)-2-butanone, Arthaxan, BRL 14777, Balmox, Consolan, Nabumeton, Nabumetone, Nabuser, Relafen, Relifen, Relifex
Nombre IUPAC 4-(6-metaxinaftalena-2-il)butan-2-one
SMILES COc1ccc2cc(CCC(=O)C)ccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nabumetone
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.115