Learn More
Nabumetone
Código de producto. 15495339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495339 5 g 5 g
15405349 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495339 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63072.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.08€
    86.65€ / 5 g
    Ahorro 19.43€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 42924-53-8 | C15H16O2 | 228.291 g/mol
Anti-inflammatory, anti-bacterial. A non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that inhibits cyclooxygenase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Anti-inflammatory, anti-bacterial
  • A non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that inhibits cyclooxygenase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42924-53-8
Fórmula molecular C15H16O2
Peso molecular (g/mol) 228.291
Número MDL MFCD00079518
Clave InChI BLXXJMDCKKHMKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nabumetone, relafen, 4-6-methoxynaphthalen-2-yl butan-2-one, arthaxan, nabumetona, relifex, listran, relifen, nabumeton, consolan
PubChem CID 4409
ChEBI CHEBI:7443
Nombre IUPAC 4-(6-methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-one
SMILES CC(=O)CCC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nabumetone
Punto de fusión 76°C to 78°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,6343
Información de solubilidad Soluble in alcohol or chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.29
Forma física Crystalline Powder