Learn More
nabumetona, Mikromol™
Código de producto. 17973566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17973566 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17973566 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0153.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nabumetona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nabumetone
CAS 42924-53-8
Nombres de analitos o componentes Nabumetone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H16 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Nabumetone, 4-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanone, 1-(2'-Methoxynaphth-6'-yl)butan-3-one, 4-(6-Methoxy-2-naphthyl)-2-butanone, Arthaxan, BRL 14777, Balmox, Consolan, Nabumeton, Nabumetone, Nabuser, Relafen, Relifen, Relifex, BRL-14777
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3
SMILES COc1ccc2cc(CCC(=O)C)ccc2c1
Nombre IUPAC 4-(6-metoxinaftalen-2-il)butan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 228.29
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 228,115 g/mol