Learn More
Nabumetone, MedChemExpress
Descripción
Nabumetone is an orally active non-acidic anti-inflammatory agent, acts as a potent and selective COX-2 inhibitor, and is the prodrug of the active metabolite 6MNA.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nabumetone |
| CAS | 42924-53-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H16O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | BRL14777 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (438.04 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CC(CCC1=CC=C2C=C(OC)C=CC2=C1)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 228.29 |
| Mostrar más |