Learn More
Nabumetona, LoGiCal
Código de producto. 30461439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461439 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461439 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0153.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nabumetone
CAS 42924-53-8
Nombres de analitos o componentes Nabumetone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H16 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Nabumetone, 4-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanone, 1-(2'-Methoxynaphth-6'-yl)butan-3-one, 4-(6-Methoxy-2-naphthyl)-2-butanone, Arthaxan, BRL 14777, Balmox, Consolan, Nabumeton, Nabumetone, Nabuser, Relafen, Relifen, Relifex, BRL-14777
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COc1ccc2cc(CCC(=O)C)ccc2c1
Nombre IUPAC 4-(6-metoxinaftalen-2-il)butan-2-ona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 228.29
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 228,115 g/mol