Learn More
Nabumetone EP Impureza F, Mikromol™
Código de producto. 30052148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052148 25 mg 25 miligramos
17902626 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052148 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0153.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nabumetone EP Impureza F
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,6'-Dimethoxy-2,2'-binaphthalenyl
CAS 29619-45-2
Nombres de analitos o componentes 6,6'-Dimethoxy-2,2'-binaphthalenyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H18 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6,6'-Dimethoxy-2,2'-binaphthalenyl, Nabumetone Imp. F (EP), Nabumetone Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C22H18O2/c1-23-21-9-7-17-11-15(3-5-19(17)13-21)16-4-6-20-14-22(24-2)10-8-18(20)12-16/h3-14H,1-2H3
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)c3ccc4cc(OC)ccc4c3
Nombre IUPAC 2-metoxi-6-(6-metoxinaftaleno-2-il)naftaleno
Peso molecular (g/mol) 314.38
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1307 g/mol