Learn More
Nabumetone EP Impureza C, Mikromol™
Código de producto. 30049179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049179 25 mg 25 miligramos
17993496 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049179 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0153.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nabumetone EP Impureza C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-ol
CAS 65726-24-1
Nombres de analitos o componentes (2RS)-4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-ol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H18 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2RS)-4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-ol, Nabumetone Imp. C (EP), Nabumetone Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-11,16H,3-4H2,1-2H3
SMILES COc1ccc2cc(CCC(C)O)ccc2c1
Nombre IUPAC 4-(6-metoxinaftalen-2-il)butan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 230.3
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.1307 g/mol