Learn More
Nabumetone EP Impureza B, Mikromol™
Código de producto. 30052221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052221 25 mg 25 miligramos
17972696 100 mg 100 miligramos
30457672 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30052221 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0153.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nabumetone EP Impureza B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5RS)-5-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-3-methylcyclohex-2-enone
CAS 343272-51-5
Nombres de analitos o componentes (5RS)-5-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-3-methylcyclohex-2-enone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H18 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (5RS)-5-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-3-methylcyclohex-2-enone, Nabumetone Imp. B (EP), Nabumetone Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18O2/c1-12-7-16(10-17(19)8-12)14-3-4-15-11-18(20-2)6-5-13(15)9-14/h3-6,8-9,11,16H,7,10H2,1-2H3
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)C3CC(=CC(=O)C3)C
Nombre IUPAC 5-(6-metoxinaftaleno-2-il)-3-metilciclohex-2-en-1-ona
Peso molecular (g/mol) 266.33
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1307 g/mol