Learn More
Impureza del dímero de nabumetona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,5-Bis(6-methoxynaphthalen-2-yl)pentan-3-one |
| CAS | 343272-53-7 |
| Fórmula molecular | C27 H26 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,5-Bis(6-methoxynaphthalen-2-yl)pentan-3-one, Nabumetone Imp. E (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H26O3/c1-29-26-13-9-21-15-19(3-7-23(21)17-26)5-11-25(28)12-6-20-4-8-24-18-27(30-2)14-10-22(24)16-20/h3-4,7-10,13-18H,5-6,11-12H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc2cc(CCC(=O)CCc3ccc4cc(OC)ccc4c3)ccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 1,5-bis(6-metoxinaftalen-2-il)pentan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 398.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.1882 |