Learn More
Nabumetona-d3, TRC
Código de producto. 30475192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30475192 1 mg
30469727 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30475192 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN2005021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216770-08-9
Fórmula molecular C15 2H3 H13 O2
Peso molecular (g/mol) 231.3
Sinónimo 4-[6-(Trideuteriomethoxy)naphthalen-2-yl]butan-2-one, Nabumetone-d3, Nabumetone-D3 (methoxy-D3), 4-[6-(Methoxy-d3)-2-naphthalenyl]-2-butanone
Nombre IUPAC 4-[6-(trideuteriometoxi)naftalen-2-il]butano-2-uno
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2cc(CCC(=O)C)ccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nabumetone-d3
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3/i2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.1339