Learn More
Nabumetona-d3 (metoxi-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nabumetone-d3 |
| CAS | 1216770-08-9 |
| Fórmula molecular | C15 2H3 H13 O2 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10 H,3-4H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccc2cc(CCC(=O)C)ccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 4-[6-(trideuteriometoxi)naftalen-2-il]butan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 231.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.1339 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |