Learn More
Tocris Bioscience™ NAADP tetrasodium salt
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18044662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18044662 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18044662 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3905/10
Ca2+ mobilizing agent
Ca2+ mobilizing agent. Initiates Ca2+ release via type 1 ryanodine receptor (RyR1) activation. Also regulates Ca2+ release from intracellular stores distinct from the endoplasmic reticulum (ER); displays affinity for two-pore channels (TPCs) which release Ca2+ from acidic organelles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NAADP tetrasodium salt
CAS 5502-96-5
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C21H23N6Na4O18P3
Formula Weight (peso de la fórmula) 832.32
Pureza >98%
Peso molecular 832.319